4-Bromomaślan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 4-bromobutyrate
A13470.0B
A13470.18
A13470.30
A13470.0BEA
3810
PLN
A13470.0B
A13470.18
A13470.30
4-Bromomaślan etylu ≥98%
4-Bromomaślan etylu
Purity: 98%
CAS No.: 2969-81-5
Molecular Formula: Br(CH2)3CO2CH2CH3
Formula Weight: 195.06
Flash Point: 90°(194°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.363
Refractive Index: 1.4560
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Odourless
Boiling Point: 80-82°/10mm
Beilstein Reference: 1749700
MDL No.: MFCD00000259
Formuła:
C₆H₁₁BrO₂ MW: 195.06 g/mol Temp. Wrzenia: 80…82 °C (10 mmHg) Gęstość: 1.363 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000259 Numer CAS: 2969-81-5 Numer WE (dawny EINECS): 221-005-6 |