2,6-Dimetoksyfenol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24253.14
B24253.22
B24253.14EA
311
PLN
B24253.14
B24253.22
2,6-Dimetoksyfenol ≥99%
2,6-Dimetoksyfenol
Purity: 99%
CAS No.: 91-10-1
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.16
Flash Point: 140°(284°F)
Melting Point: 50-57°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 1526871
MDL No.: MFCD00064434
Formuła:
C₈H₁₀O₃ MW: 154.17 g/mol Temp. Wrzenia: 261 °C Temp. topnienia: 50…57 °C Temp. Zapłonu: 140 °C (284 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064434 Numer CAS: 91-10-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-041-1 |