Drukuj

2-Bromo-1,4-dimetoksybenzen, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Uwaga


M-Clarity™ quality level = MQ100

252743-25G 252743-5G
SIAL252743-25GEA 279 PLN
SIAL252743-25G SIAL252743-5G
2-Bromo-1,4-dimetoksybenzen, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-1,4-dimetoksybenzen
Formuła: C₈H₉BrO₂
Temp. Wrzenia: 107 °C (0,2 mmHg)
Gęstość: 1,445 g/cm³ (15 °C)
Numer MDL: MFCD00008355
Numer CAS: 25245-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-756-7

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR