Drukuj
1-Okten, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
W429300-1KG W429300-5KG W429300-SAMPLE
SIALW429300-1KGEA 536 PLN
SIALW429300-1KG SIALW429300-5KG SIALW429300-SAMPLE
1-Okten, Sigma-Aldrich®
1-Okten
Formuła: C₈H₁₆
MW: 112.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 121
Temp. topnienia: –102 °C
Gęstość: 0.7152 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 8
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009548
Numer CAS: 111-66-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-893-7
Jednostka: 3295
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,01770