Drukuj
2,6-Dimetoksyfenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
115590250 115591000 115595000
ACRO115590250EA 223 PLN
ACRO115590250 ACRO115591000 ACRO115595000
2,6-Dimetoksyfenol 99%
2,6-Dimetoksyfenol
Formuła: C₈H₁₀O₃
MW: 154.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 261 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 50…56 °C
Temp. Zapłonu: 140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064434
Numer CAS: 91-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-041-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to grey to brown Crystalline powder or crystals or flakes or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥98.5 %