Drukuj

2-Propanol, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

117515002.1000 117515002.9020 117515002.5000 117515002.0500 117515002.2500 117515002.9010 117515002.0250 117515002.9030 117515002.9060
CHMP117515002.1000EA 69.1 PLN
CHMP117515002.1000 CHMP117515002.9020 CHMP117515002.5000 CHMP117515002.0500 CHMP117515002.2500 CHMP117515002.9010 CHMP117515002.0250 CHMP117515002.9030 CHMP117515002.9060
2-Propanol, czysty reagent analityczny
2-Propanol
Formuła: (CH₃)₂CHOH
Temp. Wrzenia: 82 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7
Jednostka: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Klasyfikacja Merck : 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR