Drukuj
Oktyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
O5802-100G O5802-500G O5802-5G
SIALO5802-100GEA 262 PLN
SIALO5802-100G SIALO5802-500G SIALO5802-5G
Oktyloamina, Sigma-Aldrich®
Oktyloamina
Formuła: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 180 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 0,7812 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008247
Numer CAS: 111-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-916-0
Jednostka: 2734
ADR: 8,I