Drukuj

Tetrachlorometan, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Tetrachlorek wegla, Czterochlorek wegla

118804704.1000 118804704.0100 118804704.0250 118804704.0500 118804704.2500
CHMP118804704.1000EA 1950 PLN
CHMP118804704.1000 CHMP118804704.0100 CHMP118804704.0250 CHMP118804704.0500 CHMP118804704.2500
Tetrachlorometan, pure analytical reagent
Tetrachlorometan
Formuła: CCl₄
MW: 153.82 g/mol
Temp. Wrzenia: 76.7
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 1.5942 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 56-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-262-8
Jednostka: 1846
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,01864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f65a2fdbdc4ae682d8f873111640a313c6f19da4&vid=14d78da6d604f2b85c909ea59291547aefba0c98&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR