Węglan bis(pentafluorofenylu) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H54880.06
H54880.14
H54880.06EA
1510
PLN
H54880.06
H54880.14
Węglan bis(pentafluorofenylu) ≥98%
Węglan bis(pentafluorofenylu)
Purity: 98+%
CAS No.: 59483-84-0
Molecular Formula: C13F10O3
Formula Weight: 394.12
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 47-50°
Beilstein Reference: 2029727
MDL No.: MFCD00368353
Formuła:
C₁₃F₁₀O₃ Temp. topnienia: 47…50 °C Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00368353 Numer CAS: 59483-84-0 |