3-Acetylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Acetylbenzene-1-sulphonyl chloride
H32447.03
H32447.06
H32447.03EA
592
PLN
H32447.03
H32447.06
3-Acetylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
3-Acetylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 73035-16-2
Molecular Formula: C8H7ClO3S
Formula Weight: 218.66
Melting Point: 42-43°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03424979
Formuła:
C₈H₇ClO₃S Temp. topnienia: 42…43 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03424979 Numer CAS: 73035-16-2 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |