Drukuj
3,4-Dimethoxyphenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A11344.06 A11344.14 A11344.22
A11344.06EA 683 PLN
A11344.06 A11344.14 A11344.22
3,4-Dimethoxyphenol ≥98%
3,4-Dimethoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 2033-89-8
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.16
Melting Point: 79-82°
Boiling Point: 167°/14mm
MDL No.: MFCD00008390
Formuła: C₈H₁₀O₃
MW: 154.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 167 °C (14 mmHg)
Temp. topnienia: 79…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008390
Numer CAS: 2033-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-995-4