2-Bromo-1-methylimidazole 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H52407.03
H52407.06
H52407.03EA
940
PLN
H52407.03
H52407.06
2-Bromo-1-methylimidazole 95%
2-Bromo-1-methylimidazole
Purity: 95%
CAS No.: 16681-59-7
Molecular Formula: C4H5BrN2
Formula Weight: 161.00
Flash Point:
Formuła:
C₄H₅BrN₂ Temp. Wrzenia: 172 °C Gęstość: 1,649 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02179525 Numer CAS: 16681-59-7 |