Drukuj
3,4-Dimethoxyphenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
186700100 186700500
ACRO186700100EA 802 PLN
ACRO186700100 ACRO186700500
3,4-Dimethoxyphenol 97%
3,4-Dimethoxyphenol
Formuła: C₈H₁₀O₃
MW: 154.17 g/mol
Temp. topnienia: 77…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008390
Numer CAS: 2033-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-995-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %