Drukuj
1-Bromodekan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
145785-100G 145785-500G 145785-2KG
SIAL145785-100GEA 164 PLN
SIAL145785-100G SIAL145785-500G SIAL145785-2KG
1-Bromodekan, Sigma-Aldrich®
1-Bromodekan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₈CH₃
Temp. Wrzenia: 238 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000221
Numer CAS: 112-29-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-955-3
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III