Drukuj

azotan cynku (II) heksahydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Zinc nitrate hexahydrate

422640109.0500 422640109.1000 422640109.0050 422640109.9010
CHMP422640109.0500EA 107 PLN
CHMP422640109.0500 CHMP422640109.1000 CHMP422640109.0050 CHMP422640109.9010
azotan cynku (II) heksahydrat, pure
azotan cynku (II) heksahydrat
Formuła: ZnN₂O₆·6H₂O
MW: 297.49 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼105 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 36
Gęstość: 2.06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149889
Numer CAS: 10196-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-943-8
Jednostka: 1514
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,10273

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR