Drukuj

Chlorek wapnia heksahydrat, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

428748708.5000 428748708.2000 428748708.0500 428748708.1000 428748708.9010
CHMP428748708.5000EA 282 PLN
CHMP428748708.5000 CHMP428748708.2000 CHMP428748708.0500 CHMP428748708.1000 CHMP428748708.9010
Chlorek wapnia heksahydrat, czysty
Chlorek wapnia heksahydrat
Formuła: CaCl₂·6H₂O
Gęstość: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149616
Numer CAS: 7774-34-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Klasyfikacja Merck : 13,01660

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR