Kwas ortofosforowy(V) ≥75%, EMPROVE® EXPERT do produkcji biofarmaceutycznej, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Niebezpieczeństwo
|
1.00250.9010
1.00250.9950
1.00250.9010EA
0
PLN
1.00250.9010
1.00250.9950
Kwas ortofosforowy(V) ≥75%, EMPROVE® EXPERT do produkcji biofarmaceutycznej, SAFC®
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła:
H₃PO₄ Temp. Wrzenia: 135 °C Temp. topnienia: –17 °C Gęstość: 1,58 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011340 Numer CAS: 7664-38-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2 Jednostka: 1805 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (alkalimetric) | 74.0- 76.0 % |
Residual solvents (ICH Q3C) | ... excluded by production process |
Endotoxins | ≤ 2.5 I.U./ml |