Ksylen, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
115208603.1000
115208603.5000
115208603.0500
115208603.2500
115208603.9010
115208603.9020
CHMP115208603.1000EA
71.3
PLN
CHMP115208603.1000
CHMP115208603.5000
CHMP115208603.0500
CHMP115208603.2500
CHMP115208603.9010
CHMP115208603.9020
Ksylen, czysty reagent analityczny
Ksylen
Formuła:
C₆H₄(CH₃)₂ Temp. Wrzenia: 140 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –34 °C Gęstość: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 25 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00077264 Numer CAS: 1330-20-7 Numer WE (dawny EINECS): 215-535-7 Jednostka: 1307 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 13,10136 |