2-Propanol 70% ≥70% (v/v)
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Alkohol izopropylowy, Izopropanol
527515001.1000
527515001.9030
527515001.5000
527515001.0500
527515001.2500
527515001.9010
CHMP527515001.1000EA
49.1
PLN
CHMP527515001.1000
CHMP527515001.9030
CHMP527515001.5000
CHMP527515001.0500
CHMP527515001.2500
CHMP527515001.9010
2-Propanol 70% ≥70% (v/v)
2-Propanol
Formuła:
(CH₃)₂CHOH MW: 60.1 g/mol Temp. Wrzenia: 82 Temp. topnienia: -89 Gęstość: 0.8…0.92 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 12 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011674 Numer CAS: 67-63-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7 Jednostka: 1987 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,05228 |
|