Drukuj
2,3-Dimethoxyphenol 99%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO155250250EA 1660 PLN
ACRO155250250 ACRO155250050
2,3-Dimethoxyphenol 99%
2,3-Dimethoxyphenol
Formuła: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Temp. Wrzenia: 234 °C (1013 hPa)
Temp. Zapłonu: 108 °C
Numer MDL: MFCD00008366
Numer CAS: 5150-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 225-922-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %