Drukuj
Sól sodowa celulozy karboksymetylowej, M.W. ∼ 700000 (DS=0.9)
Dostawca: Thermo Scientific
ACRO332640010EA 761 PLN
ACRO332640010 ACRO332641000
Sól sodowa celulozy karboksymetylowej, M.W. ∼ 700000 (DS=0.9)
Sól sodowa celulozy karboksymetylowej
Formuła: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081472
Numer CAS: 9004-32-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.5 %
Loss on drying ≤10 % (As packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 h)
Heavy metals ≤20 ppm
Additional info degree of substitution: 0.80 to 0.95
Degree of substitution 0.80 to 0.95
Viscosity 2500 to 4500 mPa.s (1 % at 25°C) (Brookfield)
pH 6.5 to 8 (1 % solution)
Sodium chloride (NaCl) ≤0.25 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Cadmium (Cd) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm
Impurity ≤0.4 % (Sodium glycolate)