Drukuj
Sól magnezowa kwasu krzemowego 60-120 mesh dla chromatografii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B22490.0B B22490.30
B22490.0BEA 1550 PLN
B22490.0B B22490.30
Sól magnezowa kwasu krzemowego 60-120 mesh dla chromatografii
Sól magnezowa kwasu krzemowego
Magnesium silicate, activated, is used in polyether adsorption and decolorization effect. Also used in chromatography.
Notes: Incompatible with strong acids and hydrogen fluoride.
Formuła: MgO₃Si
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078249
Numer CAS: 1343-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-681-1