Drukuj

Fiolet krystaliczny do barwienia preparatów mikroskopowych

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

124251505.0025 124251505.0005 124251505.0050 124251505.0100 124251505.0250 124251505.0500 124251505.1000 124251505.0010
CHMP124251505.0025EA 184 PLN
CHMP124251505.0025 CHMP124251505.0005 CHMP124251505.0050 CHMP124251505.0100 CHMP124251505.0250 CHMP124251505.0500 CHMP124251505.1000 CHMP124251505.0010
Fiolet krystaliczny do barwienia preparatów mikroskopowych
Fiolet krystaliczny
Formuła: C₂₅H₃₀ClN₃
Temp. topnienia: 189…194 °C
Gęstość: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011750
Numer CAS: 548-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-953-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,04406

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR