Drukuj
Cytozyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
C3506-100G C3506-10G C3506-1G C3506-25G C3506-5G
SIALC3506-100GEA 4830 PLN
SIALC3506-100G SIALC3506-10G SIALC3506-1G SIALC3506-25G SIALC3506-5G
Cytozyna, Sigma-Aldrich®
Cytozyna
Formuła: C₄H₅N₃O
MW: 111.1 g/mol
Temp. topnienia: 313…316 °C
Gęstość: 0.99771 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006034
Numer CAS: 71-30-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-749-5
Klasyfikacja Merck : 13,02824