1,4-dimetoksybenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
p-Dimethoxybenzene, Hydroquinone dimethyl ether
A12822.0E
A12822.22
A12822.36
A12822.0EEA
2750
PLN
A12822.0E
A12822.22
A12822.36
1,4-dimetoksybenzen ≥98%
1,4-dimetoksybenzen
Purity: 98%
CAS No.: 150-78-7
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 94°(201°F)
Odour: Sweet
Boiling Point: 212°
Beilstein Reference: 774605
MDL No.: MFCD00008401
Formuła:
C₈H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 212 °C Temp. topnienia: 54…58 °C Gęstość: 1,053 Temp. Zapłonu: 94 °C (201 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008401 Numer CAS: 150-78-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-771-9 |