Drukuj

Kwas azotowy 40%, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Nitric acid solution

425296030.9020 425296030.1000 425296030.2500 425296030.5000
CHMP425296030.9020EA 608 PLN
CHMP425296030.9020 CHMP425296030.1000 CHMP425296030.2500 CHMP425296030.5000
Kwas azotowy 40%, pure
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 87
Temp. topnienia: -42
Gęstość: 1.51
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,06610

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR