Drukuj
1,4-dimetoksybenzen 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: p-Dimethoxybenzene, Hydroquinone dimethyl ether
115410010 115411000 115415000
ACRO115410010EA 626 PLN
ACRO115410010 ACRO115411000 ACRO115415000
1,4-dimetoksybenzen 99+%
1,4-dimetoksybenzen
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 212,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 54…58 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008401
Numer CAS: 150-78-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-771-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to grey Crystals of flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥99.0 %