3-(m-Tolyl)propionic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(3-Methylphenyl)propionic acid, 3-(3-Methylphenyl)propanoic acid
H34395.03
H34395.06
H34395.03EA
473
PLN
H34395.03
H34395.06
3-(m-Tolyl)propionic acid 96%
3-(m-Tolyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 3751-48-2
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Melting Point: 42-44°
MDL No.: MFCD00060326
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2 g/mol Temp. topnienia: 42…44 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060326 Numer CAS: 3751-48-2 |