3-(o-Tolyl)propionic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(2-Methylphenyl)propionic acid, 2-Methylhydrocinnamic acid, 3-(2-Methylphenyl)propanoic acid
H34375.03
H34375.09
H34375.03EA
264
PLN
H34375.03
H34375.09
3-(o-Tolyl)propionic acid 96%
3-(o-Tolyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 22084-89-5
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Melting Point: 101-103°
MDL No.: MFCD00079773
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2 g/mol Temp. topnienia: 101…103 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00079773 Numer CAS: 22084-89-5 |