Drukuj
Kwas 2-naftalenosulfonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Naphthalene-2-sulphonic acid, β-Naphthalenesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
249548-100G 249548-5G
SIAL249548-100GEA 425 PLN
SIAL249548-100G SIAL249548-5G
Kwas 2-naftalenosulfonowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2-naftalenosulfonowy
Formuła: C₁₀H₈O₃S
MW: 208.24 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼350 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 124
Gęstość: 1.441 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00149271
Numer CAS: 120-18-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-375-3
Klasyfikacja Merck : 12,06464