Drukuj
Tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
711748-100G 711748-1KG
SIAL711748-100GEA 934 PLN
SIAL711748-100G SIAL711748-1KG
Tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy, Sigma-Aldrich®
Tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy
Formuła: C₈H₁₅BF₄N₂
Temp. Wrzenia: ∼200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –71 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD03095449
Numer CAS: 174501-65-6