Acetal dimetylowy bromoacetaldehydu ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
Stabilizacja:
Stabilised with potassium carbonate
A11324.0B
A11324.14
A11324.30
A11324.0BEA
5650
PLN
A11324.0B
A11324.14
A11324.30
Acetal dimetylowy bromoacetaldehydu ≥97% stabilised
Acetal dimetylowy bromoacetaldehydu
Stabilized with potassium carbonate
Purity: 97+%
CAS No.: 7252-83-7
Molecular Formula: C6H13BrO2
Formula Weight: 169.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 150°
Beilstein Reference: 1280132
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00000213
Formuła:
BrH₂CCH(OCH₃)₂ MW: 169.02 g/mol Temp. Wrzenia: 150 °C Gęstość: 1.435 Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000213 Numer CAS: 7252-83-7 Numer WE (dawny EINECS): 230-669-6 Jednostka: 2929 ADR: 6.1 II |