Drukuj
Błękit metylenowy Microscopy_Staining
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
Synonim: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
121854808.0025 121854808.0005 121854808.0010 121854808.0050 121854808.0100 121854808.0250 121854808.0500 121854808.1000
CHMP121854808.0025EA 99.7 PLN
CHMP121854808.0025 CHMP121854808.0005 CHMP121854808.0010 CHMP121854808.0050 CHMP121854808.0100 CHMP121854808.0250 CHMP121854808.0500 CHMP121854808.1000
Błękit metylenowy Microscopy_Staining
Błękit metylenowy
Formuła: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319.86 g/mol
Temp. topnienia: 180
Gęstość: 1.757 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150008
Numer CAS: 61-73-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-515-2
Klasyfikacja Merck : 12,06137