Drukuj
2-Acetylotiofen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Thiophen-2-yl-ethanone, 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, Methyl 2-thienyl ketone
A22602-100G A22602-25G
SIALA22602-100GEA 0 PLN
SIALA22602-100G SIALA22602-25G
2-Acetylotiofen, Sigma-Aldrich®
2-Acetylotiofen
Formuła: C₆H₆OS
Temp. Wrzenia: 214 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9 °C
Gęstość: 1,1704 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005442
Numer CAS: 88-15-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-804-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II