1,3-Dimetoksybenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 151-10-0
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5250
Odour: Characteristic
Melting Point: -52°
Boiling Point: 217-218°
Beilstein Reference: 878582
MDL No.: MFCD00008384
Formuła:
C₈H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 217…218 °C Temp. topnienia: –52 °C Gęstość: 1,065 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008384 Numer CAS: 151-10-0 Numer WE (dawny EINECS): 205-783-4 |