Drukuj
1,3-Dimetoksybenzen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
155231000 155235000
ACRO155231000EA 189 PLN
ACRO155231000 ACRO155235000
1,3-Dimetoksybenzen 99%
1,3-Dimetoksybenzen
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 85…87 °C (7 mmHg)
Temp. topnienia: –52 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008384
Numer CAS: 151-10-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-783-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %