skrobia rozpuszczalna (from potato)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11961.36
A11961.0E
A11961.36EA
493
PLN
A11961.36
A11961.0E
skrobia rozpuszczalna (from potato)
skrobia rozpuszczalna
CAS No.: 9005-84-9
Odour: Odourless
Melting Point: 256-258° dec.
Merck Reference: 14,8799
MDL No.: MFCD00082026
Formuła:
(C₆H₁₀O₅)n Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082026 Numer CAS: 9005-84-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-686-4 Klasyfikacja Merck : 14,8799 |