Złoto ≥99.95% (metals basis), nanopowder APS 20-25 nm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45822.03
45822.06
45822.03EA
0
PLN
45822.03
45822.06
Złoto ≥99.95% (metals basis), nanopowder APS 20-25 nm
złoto
Purity: 99.95+%
CAS No.: 7440-57-5
Appearance: Gold
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formuła:
Au MW: 196.97 g/mol Temp. Wrzenia: 2800 Temp. topnienia: 1063 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003436 Numer CAS: 7440-57-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-165-9 Klasyfikacja Merck : 12,04526 |