Drukuj

siarczan cynku (II) heptahydrat, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

422657500.0100 422657500.0050 422657500.0500 422657500.1000 422657500.9010 422657500.9025
CHMP422657500.0100EA 32.9 PLN
CHMP422657500.0100 CHMP422657500.0050 CHMP422657500.0500 CHMP422657500.1000 CHMP422657500.9010 CHMP422657500.9025
siarczan cynku (II) heptahydrat, czysty
siarczan cynku (II) heptahydrat
Formuła: ZnSO₄·7H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149894
Numer CAS: 7446-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,10293

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR