Drukuj

siarczan cynku (II) heptahydrat, czysty reagent analityczny

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

BA5750119-1KG 265750119-250G 265750119-500G 265750119-1KG 265750119-100G
POCHBA5750119-1KGEA 103 PLN
POCHBA5750119-1KG POCH265750119-250G POCH265750119-500G POCH265750119-1KG POCH265750119-100G
siarczan cynku (II) heptahydrat, czysty reagent analityczny
siarczan cynku (II) heptahydrat
Formuła: ZnSO₄·7H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149894
Numer CAS: 7446-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,10293

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR