Drukuj

Chlorek manganu(II) tetrahydrat, czysty reagent analityczny

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga

615960115-500G 615960115-1KG 615960115-250G
POCH615960115-500GEA 227 PLN
POCH615960115-500G POCH615960115-1KG POCH615960115-250G
Chlorek manganu(II) tetrahydrat, czysty reagent analityczny
Chlorek manganu(II) tetrahydrat
Formuła: MnCl₂·4H₂O
Temp. Wrzenia: 1190 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 58…59 °C
Gęstość: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149792
Numer CAS: 13446-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-869-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,05751

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR