Drukuj

siarczan (VI) magnezu heptahydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt

426137605.1000 426137605.0500 426137605.9010
CHMP426137605.1000EA 46.3 PLN
CHMP426137605.1000 CHMP426137605.0500 CHMP426137605.9010
siarczan (VI) magnezu heptahydrat, pure
siarczan (VI) magnezu heptahydrat
Formuła: MgSO₄·7H₂O
MW: 246.48 g/mol
Temp. topnienia: 1124
Gęstość: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149785
Numer CAS: 10034-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2
Klasyfikacja Merck : 13,05715

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR