1,3-Dietoksybenzen 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11338.09
A11338.18
A11338.30
A11338.09EA
251
PLN
A11338.09
A11338.18
A11338.30
1,3-Dietoksybenzen 95%
1,3-Dietoksybenzen
Purity: 95%
CAS No.: 2049-73-2
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Refractive Index: 1.5095
Melting Point: 11-12°
Boiling Point: 234-236°
Beilstein Reference: 2517730
MDL No.: MFCD00015145
Formuła:
C₁₀H₁₄O₂ MW: 166.22 g/mol Temp. Wrzenia: 234…236 °C Temp. topnienia: 11…12 °C Gęstość: 1.010 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015145 Numer CAS: 2049-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 218-071-3 |