Drukuj
3-Metyl-1-butyn 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
392740100 392740010
ACRO392740100EA 954 PLN
ACRO392740100 ACRO392740010
3-Metyl-1-butyn 96%
3-Metyl-1-butyn
Formuła: C₅H₈
Temp. Wrzenia: 28 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,666 g/cm³
Temp. Zapłonu: –30 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039853
Numer CAS: 598-23-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-925-6
Jednostka: 3295
ADR: 3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %