Drukuj
2-Metylo-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
721123-100ML 721123-1L
SIAL721123-100MLEA 512 PLN
SIAL721123-100ML SIAL721123-1L
2-Metylo-2-butanol, Sigma-Aldrich®
2-Metylo-2-butanol
Formuła: C₅H₁₂O
Temp. Wrzenia: 102 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004478
Numer CAS: 75-85-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-908-9
Jednostka: 1105
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,07218