Drukuj
3-Izobutylo-1-metyloksantyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: IBMX
I5879-100MG I5879-250MG I5879-1G I5879-5G
SIALI5879-100MGEA 338 PLN
SIALI5879-100MG SIALI5879-250MG SIALI5879-1G SIALI5879-5G
3-Izobutylo-1-metyloksantyna, Sigma-Aldrich®
3-Izobutylo-1-metyloksantyna
Formuła: C₁₀H₁₄N₄O₂
MW: 222.25 g/mol
Temp. topnienia: 200…201 °C
Numer MDL: MFCD00005584
Numer CAS: 28822-58-4
Numer WE (dawny EINECS): 249-259-3