Drukuj
1-Jodopropan stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Propyl iodide
Stabilizacja: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04788.0100 8.04788.0250
8.04788.0100EA 388 PLN
8.04788.0100 8.04788.0250
1-Jodopropan stabilised, Sigma-Aldrich®
1-Jodopropan
Formuła: C₃H₇I
Temp. Wrzenia: 103 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 1,741 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001095
Numer CAS: 107-08-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-460-2
Jednostka: 2392
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,08047
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 169.99 g/mol
Boiling Point 103 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 57 hPa (25 °C)
Flash Point 44 °C
Refractive Index 1.5055 (20 °C, 589 nm)
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)