Drukuj
α,α,α-Trifluoro-o-toluidyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
A41607-100G A41607-5G
SIALA41607-100GEA 323 PLN
SIALA41607-100G SIALA41607-5G
α,α,α-Trifluoro-o-toluidyna, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-o-toluidyna
Formuła: C₇H₆F₃N
MW: 161.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 175
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 1.282 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007718
Numer CAS: 88-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-806-7
Jednostka: 2942
ADR: 6.1 III