Drukuj

Alkohol benzylowy, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Fenylokarbinol, Fenylometanol

421716803.5000 421716803.0500 421716803.1000 421716803.2500 421716803.9010
CHMP421716803.5000EA 427 PLN
CHMP421716803.5000 CHMP421716803.0500 CHMP421716803.1000 CHMP421716803.2500 CHMP421716803.9010
Alkohol benzylowy, pure
Alkohol benzylowy
Formuła: C₆H₅CH₂OH
Temp. Wrzenia: 205 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004599
Numer CAS: 100-51-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-859-9
Klasyfikacja Merck : 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR