Drukuj
Agaroza, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
A4679-500G A4679-50G
SIALA4679-500GEA 5050 PLN
SIALA4679-500G SIALA4679-50G
Agaroza, Sigma-Aldrich®
agaroza
Temp. topnienia: 60…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081294
Numer CAS: 9012-36-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM